Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Büchner-trattar
Produktkod. p-2380676 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
315 ml
Höjd (metrisk):
17,8 cm
Längd (metrisk) skaft:
7,62 cm
Produktkod. 15374354
Brand: Bel-Art™ H146030000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätt, men inte topptung.
  • Tvådelad tratt för enklare rengöring
  • Perforerad filterplatta
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst Topp ID: 9,4 cm
Kapacitet (metrisk) 315 ml
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 17,8 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameterfilter (metriskt). 90 mm
Inkluderar Gjuten i perforerad PP-filterplatta
Längd (metrisk) skaft 7,62 cm
Kvantitet Varje
Produkttyp Buchner tratt