Läs mer
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Kalibrerade elektroniska termometrar med rostfri stålsond: -50° /+200 °C (-58° /+392 °F)
Produktkod. 17570926 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk) sond:
125 mm
Längd (metrisk) kabel:
1.5 m
Produktkod. 17570926
Brand: H-B Instrument™ B609000400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) tillhandahålls.
Kräver
AAA batteri
Övervaka temperaturen på läkemedel, vacciner, kemikalier, blod och blodprodukter, livsmedel och mer med dessa högprecisions digitala termometrar med kemikalieresistenta sonder
  • Sonderlängd på 4,9 tum med belagd finish
  • Tillgängliga funktioner inkluderar inspelning av 10 händelser, lägsta/högsta temperaturavläsningar och larm
  • Alla modeller inkluderar ackrediterad kalibreringsdokumentation som uppfyller kraven för ISO 17025
  • Testad och kalibrerad i HB:s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert #2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST
  • Individuellt serialiserad, CE-märkt
Certifikat
CE-märkning
Uppfyllande
Testad och kalibrerad i HB:s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST; individuellt serialiserad
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0° 100 °C
Certifikat och efterlevnad Testad och kalibrerad i HB' s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST . Individuellt serialiserad, CE-märkt.
För användning med (applikation) Temperaturkalibrering och verifiering; Används där kemikalieresistenta sonder behövs
Höjd (metrisk) 97 mm
Inkluderar Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
Längd (metrisk) kabel 1.5 m
Längd (metrisk) sond 125 mm
Sondtyp Rostfritt stål
Upplösning 0,1 °C/° F
Bredd (engelska) 2.5 in.
Produkttyp Max/Min, Temperaturhållning; 125 mm (4,9 tum) Rostfritt stål/1,5 m (4,9 fot) Överdragen; AAA-batteri krävs
Max. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +200 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±0,5 °C från –20° /+ 70°°C; ±1 °C från 70° /120°°C; annat± 2 °C
Bredd (metrisk) 65 mm