Läs mer
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Kalibrerade elektroniska termometrar med vattentät sensor - Dubbel zon: -50° /+70 °C (-58° /+158 °F) Extern
Produktkod. 17591565
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +70 °C Extern; -10 °C till +50 °C Intern
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17591565 -50 °C till +70 °C Extern; -10 °C till +50 °C Intern
1 options
Produktkod. 17591565 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B609000200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) tillhandahålls.
Kräver
LR44 batteri
Digitala termometrar som effektivt mäter temperaturen i våta eller torra miljöer inklusive frysar, kylskåp, vattenbad, akvarier, inkubatorer och mer.
  • Funktioner inkluderar minimum& maxtemperaturavläsningsminne, dubbel/trippel display, hög& lågtemperaturlarm och en/två vattentäta kablar
  • Alla modeller inkluderar ackrediterad kalibreringsdokumentation som uppfyller kraven för ISO 17025
  • Testad och kalibrerad i HB' s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert #2448.01)
  • Inkluderar flerspråkiga instruktioner och spårbarhetsförklaringar (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
  • Individuellt serialiserad och CE-märkt, med NIST- och DKD-spårbar kalibrering
Certifikat
CE-märkning
Uppfyllande
Testad och kalibrerad i HB:s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST . Individuellt serialiserad.
Specifications
Kalibreringspunkter 0° , 50 °C
Certifikat och efterlevnad Testad och kalibrerad i HB' s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST . Individuellt serialiserad, CE-märkt.
Mått (L x B x H) 1,8 x 3,5 x 1,8 tum. (44,5 x 8,9 x 4,45 cm)
För användning med (applikation) Temperaturkalibrering och verifiering; Våta och torra miljöer
Inkluderar Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
Material Plast
Sondtyp Vattentät
Upplösning 0,1 °C/° F
Produkttyp Kylskåpstermometer
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C Extern; -10 °C till +50 °C Intern
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±1 °C