Läs mer
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrerade elektroniska verifieringstermometrar, kalibrerade för allmänna tillämpningar
Produktkod. 15371285
Change view
Flaskstorlek:
10 ml
30 ml
Flaskfyllning:
Glasflaska/Glaspärlor
Plastflaska (2)/Organisk vätska
Plastflaska (2)/glaspärlor
Plastflaska/glaspärlor
Längd (metrisk) kabel:
1 m
1,5 m
3 m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flaskstorlek Flaskfyllning Längd (metrisk) kabel
15371285 30 ml Glasflaska/Glaspärlor 1,5 m
17550676 10 ml Plastflaska (2)/Organisk vätska 1 m
17540676 30 ml Plastflaska (2)/glaspärlor 1 m
17511575 30 ml Plastflaska/glaspärlor 1 m
30193454 30 ml Glasflaska/Glaspärlor 3 m
30193457 30 ml Glasflaska/Glaspärlor 3 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Plastflaskor enligt tabellen kan inte användas i ugnar.
Produktkod. 15371285 Leverantör H-B Frio-Temp Leverantörsnummer B610000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 SEK
    836.39 SEK / Paket med 1
    Save 438.61 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-01-2027
Plastflaskor enligt tabellen kan inte användas i ugnar.
Innehåller
Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
Kräver
AAA batteri
Digitala termometrar verifierar provtemperaturer i frysar, kylskåp, inkubatorer och ugnar. Finns kalibrerad för specifika applikationer och utrustning.
  • Noggrann temperaturavläsning utan provkontamination uppnås genom att använda den fyllda flaskan (ingår), som efterliknar provet
  • Alla modeller inkluderar ackrediterad kalibreringsdokumentation som uppfyller kraven för ISO 17025
  • Testad och kalibrerad i HB' s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No. 2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST
  • Individuellt serialiserad, CE-märkt
Certifikat
CE-märkning
Uppfyllande
Testad och kalibrerad i HB:s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST . Individuellt serialiserad.
Specifikationer
Flaskfyllning Glasflaska/Glaspärlor
Flaskstorlek 30 ml
Kalibreringspunkter 0° 100 °C
Certifikat och efterlevnad Testat och kalibrerat i H-B:s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA-ackrediterade laboratorium (Certifikatnr 2448.01), mot utrustning vars kalibrering kan spåras till NIST. Individuellt serialiserad, CE-märkt.
För användning med (applikation) Temperaturkalibrering och verifiering
Höjd (engelska) 3,8 tum
Höjd (metrisk) 97 mm
Inkluderar Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
Längd (engelska) Kabel 4.9 ft.
Längd (engelska) Sond 3,2 tum.
Längd (metrisk) 80 mm
Längd (metrisk) kabel 1,5 m
Längd (metrisk) sond 80 mm
Material Sond i rostfritt stål
Sondtyp Vinklat rostfritt stål
Upplösning 0,1 °C/° F
Bredd (engelska) 2,5 tum
Produkttyp Max/Min, Temperaturhållning; 80 mm (3,2 tum) Vinklat rostfritt stål/1,5 m (4,9 fot); AAA-batteri krävs
Max. Temperatur (engelska) 392 °F
Max. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +392 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +200 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Frysar, kylar, inkubatorer, ugnar
Noggrannhet ±0,5 °C från− 20° till 70 °C
±1 °C från 70° till 120 °C
Annars± 2 °C
Visa Elektronisk
Bredd (metrisk) 63 mm