Läs mer
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrerade elektroniska verifieringstermometrar, kalibrerade för inkubatorer
Handla allt SP Scienceware Produkter
Flaskstorlek:
30 mL
Flaskfyllning:
Plastflaska (2)/glaspärlor
Plastic Bottle/Glass Beads
Beskrivning
Innehåller
Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
Kräver
AAA(2) batterier
- Noggrann temperaturavläsning utan provkontamination uppnås genom att använda den fyllda flaskan (ingår), som efterliknar provet
- Alla modeller inkluderar ackrediterad kalibreringsdokumentation som uppfyller kraven för ISO 17025
- Testad och kalibrerad i HB' s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No. 2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST
- Individuellt serialiserad, CE-märkt
Certifikat
CE-märkning
Uppfyllande
Testad och kalibrerad i HB:s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST . Individuellt serialiserad.
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskfyllning | Plastflaska (2)/glaspärlor |
| Flaskstorlek | 30 mL |
| Kalibreringspunkter | 37 °C Inkubator |
| Certifikat och efterlevnad | Testad och kalibrerad i HB' s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST . Individuellt serialiserad, CE-märkt. |
| För användning med (applikation) | Temperaturkalibrering och verifiering |
| Höjd (engelska) | 0,7 tum |
| Höjd (metrisk) | 19 mm |
| Inkluderar | Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) |
| Längd (engelska) Kabel | 3.3 ft. |
| Längd (engelska) Sond | 1,2 tum |
| Visa mer |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur