Läs mer
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrerade elektroniska verifieringstermometrar, kalibrerade för kylskåp
Produktkod. 17570656 Handla allt SP Scienceware Produkter
Flaskstorlek:
30 mL
Flaskfyllning:
Plastflaska/glaspärlor
Plastflaskor enligt tabellen kan inte användas i ugnar.
Produktkod. 17570656
Brand: H-B Frio-Temp B602101000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plastflaskor enligt tabellen kan inte användas i ugnar.
Innehåller
Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
Kräver
LR44 batteri
Digitala termometrar verifierar provtemperaturer i frysar, kylskåp, inkubatorer och ugnar. Finns kalibrerad för specifika applikationer och utrustning.
  • Noggrann temperaturavläsning utan provkontamination uppnås genom att använda den fyllda flaskan (ingår), som efterliknar provet
  • Alla modeller inkluderar ackrediterad kalibreringsdokumentation som uppfyller kraven för ISO 17025
  • Testad och kalibrerad i HB' s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No. 2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST
  • Individuellt serialiserad, CE-märkt
Certifikat
CE-märkning
Uppfyllande
Testad och kalibrerad i HB:s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST . Individuellt serialiserad.
Specifications
Flaskfyllning Plastflaska/glaspärlor
Flaskstorlek 30 mL
Kalibreringspunkter 4 °C Kylskåp Zon 1 Extern
Certifikat och efterlevnad Testad och kalibrerad i HB' s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST . Individuellt serialiserad, CE-märkt.
Mått (L x B x H) 44 x 90 mm (1,7 x 3,5 tum)
För användning med (applikation) Temperaturkalibrering och verifiering
Inkluderar Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
Längd (engelska) Kabel 3.3 ft.
Längd (engelska) Sond 1,2 tum
Längd (metrisk) 44 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Längd (metrisk) sond 30 mm
Sondtyp Vattentät
Upplösning 0,1 °C/° F
Bredd (engelska) 3,5 tum
Produkttyp Max/Min, Larm; 30 mm WP-sond(2)/1m kabel; LR44-batteri krävs
Längd (engelska) 1,7 tum
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158 °F Extern; 14 °F till +122 °F Intern
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C Extern; -10 °C till +50 °C Intern
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Frys, kylar, inkubatorer, ugnar
Noggrannhet ±1 °C
Bredd (metrisk) 90 mm