Läs mer
Bel Art™ Kontakta Tallrik, Petriskålställ
Produktkod. 13383599
Change view
Mått (L x B x H):
10,47 x 6,49 x 7 tum
13 x 8,25 x 7 tum
För användning med (utrustning):
Kontaktplattor med lock (72 mm diameter).
Petriskålar och lock (100 mm diameter)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) För användning med (utrustning)
13383599 13 x 8,25 x 7 tum Petriskålar och lock (100 mm diameter)
10566384 10,47 x 6,49 x 7 tum Kontaktplattor med lock (72 mm diameter).
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13383599 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F189910000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    967.00 SEK
    724.71 SEK / Paket med 1
    Save 242.29 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Transporterar, inkuberar och lagrar säkert upp till 60 kontaktplattor med lock (upp till 72 mm diameter) eller 42 petriskålar med lock (upp till 100 mm diameter) för att effektivisera bearbetningen av bänkprover.
  • Kompatibel med RODAC™ och BD™ kontaktplattor eller 100 mm petriskålar och lock
  • Rack är konfigurerat i 6 kolumner med bottenåtkomstplatser för enkel och säker borttagning av föremål
  • Mittavdelaren har ett inbyggt handtag med gott om plats för märkning
  • Upp till fyra ställ kan staplas ihop och låsas ihop för att förhindra oavsiktlig vältning
  • En liten, stabil bas bevarar bänkskivans utrymme
  • Tillverkad av vit polypropen som är ångautoklaverbar vid 121 C (°250 °F)
  • Ställen levereras platt och är lätt att montera
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Petriskålar
Material Polypropen
Positioner 42
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Petriskålar och lock (100 mm diameter)
Mått (L x B x H) 13 x 8,25 x 7 tum
Längd (metrisk) 33.02 cm
Längd (engelska) 13 tum
Bredd (engelska) 8,25 tum.
Höjd (engelska) 16,9 cm
Inkluderar Mittavdelare med handtag
Produkttyp Petriskålställ
Diameter (metrisk) Inre 100 mm
Höjd (metrisk) 17.8 cm
Array 2 x 3
Bredd (metrisk) 21 cm