Läs mer
Bel Art™ Kontakta Tallrik, Petriskålställ
Produktkod. p-8394038 Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B x H):
10,47 x 6,49 x 7 tum. (26,6 x 16,5 x 17,8 cm)
13 x 8,25 x 7 tum
För användning med (utrustning):
Kontaktplattor med lock (72 mm diameter)
Petriskålar och lock (100 mm i diameter)
Produktkod. 10566384
Brand: Bel Art™ F189900000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Transporterar, inkuberar och lagrar säkert upp till 60 kontaktplattor med lock (upp till 72 mm diameter) eller 42 petriskålar med lock (upp till 100 mm diameter) för att effektivisera bearbetningen av bänkprover.
  • Kompatibel med RODAC™ och BD™ kontaktplattor eller 100 mm petriskålar och lock
  • Rack är konfigurerat i 6 kolumner med bottenåtkomstplatser för enkel och säker borttagning av föremål
  • Mittavdelaren har ett inbyggt handtag med gott om plats för märkning
  • Upp till fyra ställ kan staplas ihop och låsas ihop för att förhindra oavsiktlig vältning
  • En liten, stabil bas bevarar bänkskivans utrymme
  • Tillverkad av vit polypropen som är ångautoklaverbar vid 121 C (°250 °F)
  • Ställen levereras platt och är lätt att montera
Specifikationer
Inkluderar Mittavdelare med handtag
Produkttyp Petriskålställ
Array 2 x 3
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Petriskålar
Material Polypropen
Positioner 60
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Kontaktplattor med lock (72 mm diameter)
Mått (L x B x H) 10,47 x 6,49 x 7 tum. (26,6 x 16,5 x 17,8 cm)
Längd (metrisk) 26.6 cm
Längd (engelska) 10,47 tum.
Bredd (metrisk) 16.5 cm
Bredd (engelska) 6,49 tum
Höjd (metrisk) 17.8 cm
Höjd (engelska) 16,9 cm
Diameter (metrisk) Inre 72 mm