Läs mer
Bel-Art™ Snabbsläpp pipett Pump™ III Pipettrar
Beskrivning
- Optimalt placerat tumhjul roterar lätt för precisionssugning eller dispensering, ner till en volym på en droppe i taget, —allt med ett avslappnat grepp
- Lättvikt
- Snabbfrigörande utlösare dispenserar hela pipettens innehåll
- Tumhjul kan också användas för att blåsa ut pipetten
- Självstabiliserande krage inuti silikonchucken håller glas- eller plastpipetter
- Resistent mot syror, alkalier och de flesta lösningsmedel
- Demonteras lätt för rengöring
Beställningsinfo
Finns i tre volymer, varje färgkodad för enkel identifiering. Total längd, 171 mm (6,75 tum).
Specifikationer
Specifikationer
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Röd |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Serologisk pipett |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Plast |
| Modell | Pipettpump III |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |