Läs mer
Bel Art™ Frigimat™ Junior torrismaskin
Produktkod. 11725748 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Produkttyp:
Ersättningsväska
Junior torrismaskin
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11725748 Ersättningsväska Paket med 3
12952580 Junior torrismaskin -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11725748 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer 0371690
 Begränsad artikel
Innehåller
Mässingsmunstycke med polypropenkon, klämma, kraftig tygpåse
Ger torris i fling- eller snöform
  • Skruva munstycket direkt på cylindern med komprimerad LCO 2 ; cylindern måste ha ett dopprör
  • När cylinderventilen öppnas ca 0,75 varv expanderar LCO 2 in i påsen för att skapa torrissnö; Ventilen stängs sedan och påsen är redo att tas ut och tömmas
  • Fäst påsen till konen på munstycket med klämman
  • Efter tömning kan påsen omedelbart sättas tillbaka för nästa påfyllning
  • Ger 0,77 kg (1,7 lb) flingor per påse
Beställningsinfo
Kona, 5L x 2.312 tum diam. (127 x 59 mm) vid den bredaste änden. Väska, 6 dia. x 12 tum. L (15 x 31 cm).
Specifikationer
Mått (L x B) 11,81 x 5,9 tum. (30 x 15 cm)
För användning med (applikation) Att göra torris
För användning med (utrustning) Bel-Art Scienceware™ Frigimat™ junior torrismaskin
Inkluderar Ersättningspåsar för torrismaskin
Längd (engelska) 11,81 tum
Längd (metrisk) 30cm
Bredd (engelska) 5,9 tum
Bredd (metrisk) 15cm
Material Kraftig duk
Produkttyp Ersättningsväska
Typ Ismaskinspåse