Läs mer
Bel Art™ Frigimat™ Junior torrismaskin
Handla allt SP Scienceware Produkter
Produkttyp:
Ersättningsväska
Junior torrismaskin
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
Innehåller
Mässingsmunstycke med polypropenkon, klämma, kraftig tygpåse
- Skruva munstycket direkt på cylindern med komprimerad LCO 2 ; cylindern måste ha ett dopprör
- När cylinderventilen öppnas ca 0,75 varv expanderar LCO 2 in i påsen för att skapa torrissnö; Ventilen stängs sedan och påsen är redo att tas ut och tömmas
- Fäst påsen till konen på munstycket med klämman
- Efter tömning kan påsen omedelbart sättas tillbaka för nästa påfyllning
- Ger 0,77 kg (1,7 lb) flingor per påse
Beställningsinfo
Kona, 5L x 2.312 tum diam. (127 x 59 mm) vid den bredaste änden. Väska, 6 dia. x 12 tum. L (15 x 31 cm).
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 11,81 x 5,9 tum. (30 x 15 cm) |
| För användning med (applikation) | Att göra torris |
| För användning med (utrustning) | Bel-Art Scienceware™ Frigimat™ junior torrismaskin |
| Inkluderar | Ersättningspåsar för torrismaskin |
| Längd (engelska) | 11,81 tum |
| Längd (metrisk) | 30cm |
| Bredd (engelska) | 5,9 tum |
| Bredd (metrisk) | 15cm |
| Material | Kraftig duk |
| Produkttyp | Ersättningsväska |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Bel Art™ Frigimat™ Junior torrismaskin >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering