Läs mer
Bel Art™ SP Scienceware™ Full-View Test Tube Supports
Produktkod. 10505074 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Positioner:
50
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Positioner unitSize
10505074 50 Varje
1 options
Produktkod. 10505074 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer H189110000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Versatile polypropylene racks feature pins for support or draining of test tubes in a compact space
  • Tubes can be stored upright, full or empty, or inverted over pins for draining
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Håller Tubes (13 to 16 mm)
Material Polypropylene
Positioner 50
Mått (L x B x H) 7 x 4 x 2.7 in. (18 x 10 x 6.7 cm)
Längd (metrisk) 18 cm
Längd (engelska) 7 in.
Bredd (engelska) 4 in.
Höjd (engelska) 2.7 in.
Diameter (metrisk) öppning 16 mm
Produkttyp Test Tube Support
Höjd (metrisk) 6.7 cm
Bredd (metrisk) 10 cm