Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ Gastät gummi Septa NMR Tube Cap
Produktkod. 15358658
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
15358658 Vitt
1 options
Produktkod. 15358658 Leverantör Wilmad-LabGlass™ Leverantörsnummer 660000080
Beräknad leverans: 14-12-2026
Designad för att upprätthålla utmärkt kontakt mellan glas och gummi Wilmad-LabGlass Gatät gummi Septa NMR-rörlock bibehåller en gastät försegling samtidigt som det tillåter injektion av prover eller reaktanter.
  • Gastäta gummi-NMR-rörseptan är lämplig för luftkänsliga prover, katalytiska studier och titreringsexperiment
  • Injicera enkelt prover eller reaktanter i NMR-rör
  • För användning med 5 mm tunnväggiga precisions-NMR-rör med överdiameter
  • Tillverkad i en kontrollerad miljö med certifierade råmaterial för konsistens
Specifikationer
Stängningsstorlek 5.0 mm
Försteriliserad Nej
Produkttyp NMR-rörlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Gummi
Färg Vitt
För användning med (applikation) Luftkänsliga prover, katalytiska studier, titreringsexperiment
Kvantitet 100
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 5 mm OD tunnväggiga Precision NMR-rör
Disponibel Begränsad användning