Läs mer
Bel-Art™ HDPE, Jerry Can
Produktkod. 15991747 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
Produktkod. 15991747
Brand: Bel-Art™ H109350000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Jerry kan ha en stor, slät yta för märkning och en läckagesäker spilllock.
  • Dunkar av högdensitetspolyeten (HDPE) har en stor, slät yta för märkning
  • När den inte används dras pipen in i den gängade kragen för att spara utrymme
  • Kragen är förseglad med ett läckagesäkert skruvlock
  • Ett extra handgrepp i botten ger positiv kontroll vid hällning
  • Graderade i amerikanska gallon och liter, de har extra headspace för att utöka innehållet
  • Den fem gallon jerricanen har en 2,5 cm (1 tum) ID hällpip; andra storlekar har 1,9 cm (0,75 tum) ID-pipar
  • Den 5 gallon jerricanen har en 2,5 cm (1 tum) ID hällpip; andra storlekar har 1,9 cm (0,75 tum) ID-pipar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Vitt
Djup (engelska) 5,5 tum
Djup (metriskt) 13 cm
För användning med (applikation) Vätskeförvaring
Examen Liter, US gal.
Höjd (engelska) Med stängning 10,6 tum
Höjd (metrisk) med stängning 26.7 cm
Inkluderar Pip
Material HDPE
Mun stil Bred
Produkttyp Jerry Can
Form Fyrkantig
Sterilitet Icke-steril
Bredd (engelska) 9,6 tum
Bredd (metrisk) 21.5 cm