Läs mer
Bel Art™ Kraftiga provrörsställ
Handla allt SP Scienceware Produkter
Positioner:
15
18
50
72
Håller:
10 till 13 mm rör
Rör (13 till 16 mm)
Rör (20 till 25 mm)
Rör (25 till 30 mm)
Array:
3 x 5
3 x 6
5 x 10
6 x 12
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stapelbar, kompakt och ångautoklaverbar vid 121 °C (°250 F) för hållbarhet i labbet
- Ändplåtar har handtag för enkel transport
- Basskiktet har rundade brunnar med dräneringshål, och det översta skiktet har bokstäver och numrerade rader
- Finns i olika storlekar
- 8,3 x 4,3 tum. (21,3 x 11 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Array | 5 x 10 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Genomskinligt |
| Håller | Rör (13 till 16 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 50 |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | 3 nivåer |
| Staplingsbar | Nej |
| Visa mer |