Läs mer
Bel Art™ Kraftiga provrörsställ
Produktkod. p-3207321 Handla allt SP Scienceware Produkter
Positioner:
15
18
50
72
Håller:
10 till 13 mm rör
Rör (13 till 16 mm)
Rör (20 till 25 mm)
Rör (25 till 30 mm)
Array:
3 x 5
3 x 6
5 x 10
6 x 12
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10728151
Brand: Bel Art™ F188560000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kraftiga 3-lagers provrörsställ har handtag i gavelplåtarna för enkel transport.
  • Stapelbar, kompakt och ångautoklaverbar vid 121 °C (°250 F) för hållbarhet i labbet
  • Ändplåtar har handtag för enkel transport
  • Basskiktet har rundade brunnar med dräneringshål, och det översta skiktet har bokstäver och numrerade rader
  • Finns i olika storlekar
  • 8,3 x 4,3 tum. (21,3 x 11 cm)
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Array 5 x 10
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Genomskinligt
Håller Rör (13 till 16 mm)
Material Polypropen
Positioner 50
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Kraftiga provrör
Mått (L x B x H) 8,37 x 4,31 x 4,37 tum. (21,3 x 11 x 11,1 cm)
Längd (metrisk) 21.3 cm
Längd (engelska) 8,37 tum.
Bredd (metrisk) 11 cm
Bredd (engelska) 4,31 tum.
Höjd (metrisk) 11.1 cm
Höjd (engelska) 4,37 tum.
Diameter (metrisk) öppning 16 mm