Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Bänkliners
Beskrivning
- Högabsorberande ovansida fångar upp till 420mL/m 2 vatten, färgämnen, frätande kemikalier och radioaktiva lösningar
- Flexibel polyetenfilmbaksida är halkfri och förhindrar att de flesta lösningar tränger igenom
- Klipp till i storlek enkelt med sax eller Scienceware™ Säkerhetsskärare (fabrikant nr 21012-0000)
- Rulla ihop och kassera i lämplig avfallsbehållare efter kontaminering
- Välj orange för att identifiera användning med biologiskt farliga material
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bänkskydd |
| Material | Polyeten |
| Absorptionsförmåga | 400 ml/m 2 |
| Längd (engelska) | 50 ft. |
| Längd (metrisk) | 15.2 m |
| Bredd (engelska) | 20 tum |
| Bredd (metrisk) | 508 mm |
| Mått (L x B) | 15 meter x 65 cm. |
| Färg | Orange |
| Beskrivning | En enda rulle, 50 fot. |
| Visa mer |