Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Bänkliners
Produktkod. 11367234
Change view
Mått (L x B):
15 meter x 65 cm.
24 x 20 tum. (610 x 508 mm)
Färg:
Orange
Vitt
Beskrivning:
En enda rulle, 50 fot.
Paket med 100 ark
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg Beskrivning
11367234 15 meter x 65 cm. Vitt En enda rulle, 50 fot.
11342194 15 meter x 65 cm. Orange En enda rulle, 50 fot.
12918837 24 x 20 tum. (610 x 508 mm) Vitt Paket med 100 ark
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11367234 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F246750000
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förenkla städningen och skydda arbetsytor från fläckar, spill och slitage. Bel Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Bänkliners kan rullas ihop och kasseras efter kontaminering.
  • Högabsorberande ovansida fångar upp till 420mL/m 2 vatten, färgämnen, frätande kemikalier och radioaktiva lösningar
  • Flexibel polyetenfilmbaksida är halkfri och förhindrar att de flesta lösningar tränger igenom
  • Klipp till i storlek enkelt med sax eller Scienceware™ Säkerhetsskärare (fabrikant nr 21012-0000)
  • Rulla ihop och kassera i lämplig avfallsbehållare efter kontaminering
  • Välj orange för att identifiera användning med biologiskt farliga material
Specifikationer
Produkttyp Bänkskydd
Material Polyeten
Absorptionsförmåga 400 ml/m 2
Längd (engelska) 50 ft.
Längd (metrisk) 15.2 m
Bredd (engelska) 20 tum
Bredd (metrisk) 508 mm
Mått (L x B) 15 meter x 65 cm.
Färg Vitt
Beskrivning En enda rulle, 50 fot.
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Förenkla städningen och skydda arbetsytor från fläckar, spill och slitage