Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Bänkliners
Produktkod. p-34739 Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B):
24 x 20 tum. (610 x 508 mm)
50 fot x 20 tum. (15,2 mx 508 mm)
Färg:
Orange
Vitt
Beskrivning:
En enda rulle, 50 fot.
Paket med 100 ark
Produktkod. 11342194
Brand: Bel-Art™ F246751000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förenkla städningen och skydda arbetsytor från fläckar, spill och slitage. Bel Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Bänkliners kan rullas ihop och kasseras efter kontaminering.
  • Högabsorberande ovansida fångar upp till 420mL/m 2 vatten, färgämnen, frätande kemikalier och radioaktiva lösningar
  • Flexibel polyetenfilmbaksida är halkfri och förhindrar att de flesta lösningar tränger igenom
  • Klipp till i storlek enkelt med sax eller Scienceware™ Säkerhetsskärare (fabrikant nr 21012-0000)
  • Rulla ihop och kassera i lämplig avfallsbehållare efter kontaminering
  • Välj orange för att identifiera användning med biologiskt farliga material
Specifikationer
Produkttyp Bänkskydd
Material Polyeten
Absorptionsförmåga 400 ml/m 2
Längd (engelska) 50 ft.
Längd (metrisk) 15.2 m
Bredd (engelska) 20 tum
Bredd (metrisk) 508 mm
Mått (L x B) 50 fot x 20 tum. (15,2 mx 508 mm)
Färg Orange
Beskrivning En enda rulle, 50 fot.
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Förenkla städningen och skydda arbetsytor från fläckar, spill och slitage
Kvantitet Varje