Läs mer
Bel Art™ No-Wire™ Autoklaverbara provrörsställ
Produktkod. 10227263 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Positioner:
21
24
40
60
90
Produktkod. 10227263
Brand: Bel Art™ F187470003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dränkbara provrörsställ av polypropen sjunker i vattenbad och bibehåller stabilitet även i omrört vatten. Bra alternativ till trådstänger, med pris- och platsbesparande fördelar jämfört med andra plastställningar.
  • Lämplig för användning i och utanför vattenbadet för att möta kraven från daglig laboratorieanvändning
  • Tyngre än vatten så ställningen förblir stabil när den är nedsänkt, även när den är omrörd
  • Förvara platt för att spara utrymme, men monteras snabbt och enkelt
  • Har rutnät med numrerade och bokstäverade rader för röridentifiering
  • Sammankopplade fötter underlättar enkel stapling
  • Kraftig polypropen är ångautoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • Runda ställ passar in i en 1000 ml bägare och inkluderar avtagbart, snäpphandtag för enkel återhämtning
  • Rektangulära ställ mäter 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 tum) och har ändplattor för märkning
Specifikationer
Produkttyp Rörställ
Array 3 x 8
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Rör (20 till 25 mm)
Material Polypropen
Positioner 24
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 9,68 x 4,09 x 2,51 tum. (24,59 x 10,4 x 6,4 cm)
Längd (metrisk) 24.59 cm
Längd (engelska) 9,68 tum.
Bredd (metrisk) 10.4 cm
Bredd (engelska) 4,09 tum.
Höjd (metrisk) 6.4 cm
Höjd (engelska) 2,51 tum.
Diameter (metrisk) öppning 25 mm