Läs mer
Bel Art™ No-Wire™ Autoklaverbara provrörsställ
Produktkod. 10504904
Change view
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Positioner:
21
24
40
60
90
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Positioner
10504904 Vitt 21
10378084 Blått 40
10646195 Vitt 90
15191395 Rött 24
15254453 Rött 60
15244453 Blått 60
10625455 Vitt 40
10646005 Rött 90
10476349 Vitt 60
11328643 Rött 21
10206684 Blått 90
12652966 Blått 21
11388633 Vitt 24
12662966 Rött 40
10227263 Blått 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 10504904 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F187450004
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Dränkbara provrörsställ av polypropen sjunker i vattenbad och bibehåller stabilitet även i omrört vatten. Bra alternativ till trådstänger, med pris- och platsbesparande fördelar jämfört med andra plastställningar.
  • Lämplig för användning i och utanför vattenbadet för att möta kraven från daglig laboratorieanvändning
  • Tyngre än vatten så ställningen förblir stabil när den är nedsänkt, även när den är omrörd
  • Förvara platt för att spara utrymme, men monteras snabbt och enkelt
  • Har rutnät med numrerade och bokstäverade rader för röridentifiering
  • Sammankopplade fötter underlättar enkel stapling
  • Kraftig polypropen är ångautoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • Runda ställ passar in i en 1000 ml bägare och inkluderar avtagbart, snäpphandtag för enkel återhämtning
  • Rektangulära ställ mäter 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 tum) och har ändplattor för märkning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (25 till 30 mm)
Material Polypropen
Positioner 21
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 9,68 x 4,09 x 2,51 tum (24,59 x 10,4 x 6,4 cm)
Längd (metrisk) 24.59 cm
Längd (engelska) 9,68 tum.
Bredd (engelska) 4,09 tum.
Höjd (engelska) 2,51 tum.
Diameter (metrisk) öppning 30 mm
Produkttyp Rörställ
Diameter (metrisk) Inre 30 mm
Hyllor 2 nivåer
Höjd (metrisk) 6.4 cm
Array 3 x 7
Bredd (metrisk) 10.4 cm