Beskrivning
Dränkbara provrörsställ av polypropen sjunker i vattenbad och bibehåller stabilitet även i omrört vatten. Bra alternativ till trådstänger, med pris- och platsbesparande fördelar jämfört med andra plastställningar.
- Lämplig för användning i och utanför vattenbadet för att möta kraven från daglig laboratorieanvändning
- Tyngre än vatten så ställningen förblir stabil när den är nedsänkt, även när den är omrörd
- Förvara platt för att spara utrymme, men monteras snabbt och enkelt
- Har rutnät med numrerade och bokstäverade rader för röridentifiering
- Sammankopplade fötter underlättar enkel stapling
- Kraftig polypropen är ångautoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
- Runda ställ passar in i en 1000 ml bägare och inkluderar avtagbart, snäpphandtag för enkel återhämtning
- Rektangulära ställ mäter 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 tum) och har ändplattor för märkning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Rör (20 till 25 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 24 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mått (L x B x H) | 9,68 x 4,09 x 2,51 tum. (24,59 x 10,4 x 6,4 cm) |
| Längd (metrisk) | 24.59 cm |
| Visa mer |