Läs mer
Bel Art™ No-Wire™ Autoklaverbara provrörsställ
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Positioner:
21
24
40
60
90
Description
Dränkbara provrörsställ av polypropen sjunker i vattenbad och bibehåller stabilitet även i omrört vatten. Bra alternativ till trådstänger, med pris- och platsbesparande fördelar jämfört med andra plastställningar.
- Lämplig för användning i och utanför vattenbadet för att möta kraven från daglig laboratorieanvändning
- Tyngre än vatten så ställningen förblir stabil när den är nedsänkt, även när den är omrörd
- Förvara platt för att spara utrymme, men monteras snabbt och enkelt
- Har rutnät med numrerade och bokstäverade rader för röridentifiering
- Sammankopplade fötter underlättar enkel stapling
- Kraftig polypropen är ångautoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
- Runda ställ passar in i en 1000 ml bägare och inkluderar avtagbart, snäpphandtag för enkel återhämtning
- Rektangulära ställ mäter 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 tum) och har ändplattor för märkning
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Rörställ |
| Array | 3 x 8 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Rött |
| Håller | Rör (20 till 25 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 24 |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | Ingen |
| Staplingsbar | Ja |
| Show More |