Läs mer
Bel Art™ No-Wire™ Autoklaverbara provrörsställ
Produktkod. 15244453 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Positioner:
21
24
40
60
90
Produktkod. 15244453
Brand: Bel Art™ F187470001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dränkbara provrörsställ av polypropen sjunker i vattenbad och bibehåller stabilitet även i omrört vatten. Bra alternativ till trådstänger, med pris- och platsbesparande fördelar jämfört med andra plastställningar.
  • Lämplig för användning i och utanför vattenbadet för att möta kraven från daglig laboratorieanvändning
  • Tyngre än vatten så ställningen förblir stabil när den är nedsänkt, även när den är omrörd
  • Förvara platt för att spara utrymme, men monteras snabbt och enkelt
  • Har rutnät med numrerade och bokstäverade rader för röridentifiering
  • Sammankopplade fötter underlättar enkel stapling
  • Kraftig polypropen är ångautoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • Runda ställ passar in i en 1000 ml bägare och inkluderar avtagbart, snäpphandtag för enkel återhämtning
  • Rektangulära ställ mäter 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 tum) och har ändplattor för märkning
Specifikationer
Produkttyp Rörställ
Array 5 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Rör (13 till 16 mm)
Material Polypropen
Positioner 60
Form Rektangulär
Hyllor 2 nivåer
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 9,68 x 4,09 x 2,51 tum. (24,59 x 10,4 x 6,4 cm)
Längd (metrisk) 24.59 cm
Längd (engelska) 9,68 tum.
Bredd (metrisk) 10.4 cm
Bredd (engelska) 4,09 tum.
Höjd (metrisk) 6.4 cm
Höjd (engelska) 2,51 tum.
Diameter (metrisk) öppning 16 mm
Diameter (metrisk) Inre 16 mm