Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gasprovtagningsrör av polypropen
Produktkod. 10404311
Change view
Längd (metrisk):
28,57 cm
31,75 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
10404311 31,75 cm
13576940 28,57 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10404311 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F199530000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1615.00 SEK
    1342.72 SEK / Paket med 1
    Save 272.28 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-02-2027
Polypropengasprovtagningslampor har polypropenavstängningskranar med frisvängande Teflon™ PTFE pluggar
  • Ändarna accepterar 6,4 till 9,5 mm (0,25 till 3/8 tum) ID-slang.
  • Rörkroppen är 5,1 cm (2 tum) ytterdiameter x22,2 cm (8,75 tum) lång
  • Kranarna är 6,4 cm (2,5 tum) lång.
  • Maximalt rekommenderat tryck är 15 psi
  • 10-922 har 4 mm stoppkran med rak borrning i varje ände
  • Total längd 32 cm (12,5 tum)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Material Polypropen
Typ Gasprovtagningslampa
Inkluderar 4 mm rakt hål, 2,5 tum. L kranar med frisvängande Teflon™ PTFE-pluggar i varje ände
Diameter (engelska) Innerslang 0,25 till 0,37 tum.
Diameter (metrisk) Innerslang 0,64 till 0,95 cm
Längd (engelska) 12,5 tum
Längd (metrisk) 31,75 cm
Teflon™ är ett registrerat varumärke som tillhör Chemours Company FC LLC används under licens av Bel-Arts Products, Inc.