Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gasprovtagningsrör av polypropen
Produktkod. 13576940
Change view
Längd (metrisk):
28,57 cm
31,75 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
13576940 28,57 cm
10404311 31,75 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13576940 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F199550000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1845.00 SEK
    1533.57 SEK / Paket med 1
    Save 311.43 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
Polypropengasprovtagningslampor har polypropenavstängningskranar med frisvängande Teflon™ PTFE pluggar
  • Ändarna accepterar 6,4 till 9,5 mm (0,25 till 3/8 tum) ID-slang.
  • Rörkroppen är 5,1 cm (2 tum) ytterdiameter x22,2 cm (8,75 tum) lång
  • Kranarna är 6,4 cm (2,5 tum) lång.
  • Maximalt rekommenderat tryck är 15 psi
  • 10-922-5 har 4 mm stoppkran med rak borrning i ena änden och silikongummi-septum monterad i skruvkoppling i andra änden; septum tål flera injektioner
  • Sex septa ingår
  • Total längd 29 cm (12 tum)
  • 10-922 har 4 mm stoppkran med rak borrning i varje ände
  • Total längd 32 cm (12,5 tum)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Material Polypropen
Typ Gasprovtagningslampa
Inkluderar 0,4 cm rakt hål, 2,5 tum. L avstängningskran med frisvängande Teflon™ PTFE pluggar i ena änden och silikongummi septum monterade i skruvförband i andra änden, 6 septa
Diameter (engelska) Innerslang 0,25 till 0,37 tum.
Diameter (metrisk) Innerslang 0,64 till 0,95 cm
Längd (engelska) 11,25 tum
Längd (metrisk) 28,57 cm
Teflon™ är ett registrerat varumärke som tillhör Chemours Company FC LLC används under licens av Bel-Arts Products, Inc.