Läs mer
Bel-Art™ Polypropen, vakuumsugflaska
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
3.8 L
Beskrivning
- När den används med en vakuumkälla, tillåter aspiration från en pipettspets, pasteur eller serologisk pipett som sätts in i uppsamlingsröret
- Kemisk och korrosionsbeständig polypropenflaska och epoxibelagd stålram
- Kompakt design trängs inte av arbetsytan eller dragskåpet
- Inkluderad fälla förhindrar vätskeflöde in i vakuumkällan
- Lämplig för användning med fat, tallrikar, flaskor och rör
- Flaskan och locket är autoklaverbara vid 121 °C (250 °F)
- Använder flexibel uppsamlingsslang (0,25 tum ID x 0,375 tum OD)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 1 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 3.8 L |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Gängad |
| Färg | Blå (genomskinlig) |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | För enkel, kontinuerlig vakuumaspiration av en mängd olika vätskor, inklusive vävnadsodlingsmedia, supernatanter och kemiskt avfall. |
| För användning med (utrustning) | För fat, tallrikar, flaskor och rör |
| Inkluderar | Tubulationer |
| Visa mer |