Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Rack och en halv
Handla allt SP Scienceware Produkter
Positioner:
100
180
Array:
5 x 20
9 x 20
Mått (L x B x H):
15,18 x 7,19 x 2,5 tum. (38,6 x 18,3 x 6,4 cm)
38,6 x 10,8 x 6,4 cm (15,19 x 4,25 x 2,5 tum)
Beskrivning
- Högkvalitativa epoxibelagda trådstänger
- Epoxibelagd ståltråd är kemisk och korrosionsbeständig
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Specifikationer
Produkttyp | Provrörsställ |
Array | 5 x 20 |
Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Färg | Blått |
Håller | Rör (13 till 16 mm) |
Material | Epoxibelagt stål |
Positioner | 100 |
Form | Rektangulär |
Hyllor | 3 nivåer |
Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Bel Art™ Poxygrid™ Rack och en halv >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering