Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ Snabbtrycksventil (QPV) 5 mm OD NMR provrör
Produktkod. 15318868
Change view
Längd (metrisk):
177,8 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
15318868 177,8 mm
1 options
På grund av glasets natur bör extrem försiktighet iakttas vid användning vid förhöjda eller reducerade tryck eftersom en liten repa på glasytan avsevärt skulle sänka draghållfastheten. Lämplig säkerhetsskärm ska alltid användas vid arbete under dessa förhållanden
Produktkod. 15318868 Leverantör Wilmad-LabGlass™ Leverantörsnummer 663060575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00 SEK
    1821.62 SEK / Paket med 1
    Save 163.38 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 25-02-2027
På grund av glasets natur bör extrem försiktighet iakttas vid användning vid förhöjda eller reducerade tryck eftersom en liten repa på glasytan avsevärt skulle sänka draghållfastheten. Lämplig säkerhetsskärm ska alltid användas vid arbete under dessa förhållanden
Innehåller
Glasrör, kolv och vakuumadapter
Lågtrycks-/vakuumrör (LPV) idealiskt för anaeroba och gastäta NMR-experiment och erbjuder en bekväm flamfri tätningslösning för luftkänsliga eller flyktiga vätskeprover
  • Robust tätningssystem möjliggör tryckuppbyggnad inuti provet
  • Fettfri PTFE-kolv ger en 100 % kontamineringsfri tätning
  • Omdesignad med en 4x större tätningsyta, vilket eliminerar läckor och ökar livslängden avsevärt jämfört med traditionella J-Young-rör
  • Axiell symmetrisk design garanterar tillämpning i spinnexperiment
Specifikationer
Camber (metrisk) 6μ m
Koncentricitet (metrisk) 13μ m
Längd (metrisk) 177,8 mm
Material Glas (Typ 1, Klass A)
Produkttyp Högprecisions-NMR-provrör
Beskrivning Medium Wall Precision Snabbtrycksventil NMR-provrör
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Fältstyrka 300 MHz
Längd (engelska) 7 tum
Modell 524-QPV-7