Läs mer
Bel-Art™ Koloni Counter Ersättning Pen Tips
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- De svarta markörspetsarna med lång livslängd fungerar på plast eller glas och är olje- och vattenbeständiga
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ersättande pennspets |
| Visningstyp | LCD |
| Färg | Svart |
| Längd (engelska) | 1,8 tum |
| Längd (metrisk) | 4.6 cm |
| Bredd (engelska) | 0,75 tum |
| Bredd (metrisk) | 1.9cm |
| För användning med (applikation) | Noggrann provräkning, perfekt för plast- och glasytor |
| För användning med (utrustning) | Scienceware™ Elektronisk koloniräknare, F378620002 |