Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Återanvändbara skopor av polypropen
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
75 mL
125 mL
Längd (metriskt) handtag:
4.8 cm
12.7 cm
Mått (L x B):
14.1 x 4.4 x 2.7 cm
20.5 x 4.1 x 2.9 cm
22.1 x 5.1 x 3.3 cm
Beskrivning
Designad för att hämta prover från en större källa. SP Scienceware™ Återanvändbara polypropenskopor är ett värdefullt multifunktionellt labbverktyg.
- Stel form skopa
- Platt botten håller skopor upprätt när de fylls eller är tomma
- Kan användas som vägningsbåt
- Tillverkad av polypropen
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
- Uppfyller FDA-föreskrifter för kontakt med livsmedel
- Kapacitet/volymer är uppskattade och är inte avsedda för att ta exakta provvikter/volymer
- Angivna volymer representerar typiska högningsprover
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 2,02 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Kemi Scoop |
| Avsluta | Jämna |
| För användning med (applikation) | Designade för att förbli upprätt när de är fyllda eller tomma så att de kan användas som vägningsbåtar eller placeras på en plan yta för att underlätta provtagning och dispensering |
| Längd (engelska) | 8,06 tum. |
| Visa mer |