Läs mer
Bel Art™ SP Scienceware™ Reuseable/Disposable Desiccant Cartridges
Produktkod. 10576384 Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
6,5 cm
10 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 10576384
Brand: Bel Art™ F420480065
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use anywhere dessiccation is needed, including analytical balance cases and precision laboratory instruments. SP Scienceware™ Reuseable/Disposable Desiccant Cartridges fit Space Saver desiccators, in addition to other plastic desiccators of similar size.
  • Inert, noncorrosive and nontoxic silica gel
  • Clear polystyrene dish allows instant visual inspection of silica gel, which changes color from blue to pale pink as it absorbs moisture
  • Highly porous membrane covers the dish, providing excellent moisture absorption
  • Desiccant can be easily regenerated by heating cartridges in a 50°C (122°F) oven overnight
  • For more rapid drying, cut the membrane, transfer the spent gel crystals into a glass or porcelain dish, and place in a 150°C (300°F) oven for one hour
  • Individually foil sealed
  • Fits Space Saver dessicator, in addition to other plastic dessicators of similar size
Beställningsinfo
Fits Bel-Art Space Saver Desiccator (Mfr. No. 420320000) and other desiccators of similar size.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 6,5 cm
Produkttyp Desiccant Cartridge
Material Aluminum
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Use analytical balance cases and precision laboratory instruments
Diameter (engelska) Yttre 2.55 in.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Disposable Desiccant Cartridge
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: cobalt dichloride