Läs mer
Bel Art™ SP Scienceware™ Reuseable/Disposable Desiccant Cartridges
Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
6,5 cm
10 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Inert, noncorrosive and nontoxic silica gel
- Clear polystyrene dish allows instant visual inspection of silica gel, which changes color from blue to pale pink as it absorbs moisture
- Highly porous membrane covers the dish, providing excellent moisture absorption
- Desiccant can be easily regenerated by heating cartridges in a 50°C (122°F) oven overnight
- For more rapid drying, cut the membrane, transfer the spent gel crystals into a glass or porcelain dish, and place in a 150°C (300°F) oven for one hour
- Individually foil sealed
- Fits Space Saver dessicator, in addition to other plastic dessicators of similar size
Beställningsinfo
Fits Bel-Art Space Saver Desiccator (Mfr. No. 420320000) and other desiccators of similar size.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 10 cm |
| Produkttyp | Desiccant Cartridge |
| Material | Aluminum |
| Disponibel | Single-use |
| För användning med (applikation) | Use analytical balance cases and precision laboratory instruments |
| Diameter (engelska) Yttre | 3.93 in. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Disposable Desiccant Cartridge
- Fara
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H360F-Kan skada fertiliteten.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: cobalt dichloride