Läs mer
Bel-Art™ Riteflow™ Monterade flödesmätare
Produktkod. 17840126 Handla allt SP Scienceware Produkter
Gastyp:
Frätande, icke-frätande gaser
Längd (metrisk):
65 mm
Ventil:
Stainless Steel Delrin
Rörstorlek:
3
Gasformig fluorvätesyra kan skada glaset.
Produktkod. 17840126
Brand: Bel-Art™ H404060015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gasformig fluorvätesyra kan skada glaset.
Innehåller
Doseringsrör monterat i ett aluminiumhölje, en integrerad styrventil och två flottörer (ett glas och ett i rostfritt stål; förutom storlek 5, som inkluderar ett glas och ett Carboloy™ ).
För frätande och icke-korrosiva vätskor och gaser
Användbara mätförhållanden är 10:1 eller bättre. Alla flödesmätare utom storlek 1 kan användas med dubbla flottörkombinationer för att öka mätningen till 20:1. Tryckfallet är försumbart. Flödesintervall är linjära; låga differentialtryck är oberoende av flödeshastighetsförändringar.
  • Tungväggiga borosilikatglasrör med smält keramiska vågar är stöttåliga och kemiskt inerta
  • Kan användas med nästan vilken frätande eller icke-frätande gas eller vätska som helst
  • Noggrann över ett brett spektrum av gas- och vätskeflöden: från 0,03 till 1812 ml/min. för vatten och från 2,5 till 60 888 ml/min. för luft
  • Exakt inåt± 2% av full skala, med repeterbarhet på± 0,25 % av full skala
  • Kalibreringsdiagram för luft och vatten ingår; diagram för andra gaser och vätskor finns tillgängliga från Bel-Art™ på begäran utan kostnad
Modeller med aluminiumkropp har 1/8 hona NPT anslutningar med plastslanghulling för slangar med 5/16 till 3/8 tum. ID (8 x 9,5 mm) PTFE-kroppsenheter har 3/8 tum. ytterdiameter (9,5 mm) glasrörsförlängningar.
Beställningsinfo
Husets totala längd är 10,5 tum. (27 cm). Längd med utjämningsbas är 12 tum. (31 cm). Beställ utjämningsbassats (11-163-80) separat nedan.
Specifikationer
Typ Flödesmätare
Noggrannhet ±2 % (full skala)
Luftflödeshastighet 13,10 till 202,10 ml/min
Material för fodral Aluminium
Flytmaterial Glas, rostfritt stål
Gastyp Frätande, icke-frätande gaser
Tryckvärdering 200 psig
Anslutningar 1/8 tum NPT (F)
Flödeshastighetsområde Glas: 1,6 till 53,5 ml/min., rostfritt stål: 5,4 till 130,4 ml/min.
Längd (metrisk) 65 mm
Material Aluminum
Röranslutningsmaterial Plast
Temperatur (metrisk) 121 °C
Rörstorlek 3
Ventil Stainless Steel Delrin