Läs mer
Bel-Art™ Roto-Flo™ Flödesindikator av polystyren
Produktkod. 11392214
Change view
För användning med (utrustning):
Mätrör
Produktkod. För användning med (utrustning)
11392214 Mätrör
1 options
Produktkod. 11392214 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H199370003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00 SEK
    236.91 SEK / Paket med 1
    Save 93.09 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Flödesindikator med gröna skovelhjul går med flödet
  • Passar 7,9 till 11 mm (0,31 x 0,43 tum) ID-slang
  • Hullingförsedda rörändar
Specifikationer
Spänning 0/1 V
För användning med (utrustning) Mätrör
Typ Flödesindikator