Läs mer
Bel Art™ Rund Bly Ring Kolv Vikter med Vikem™ Vinylbeläggning
Produktkod. 10202541
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1,69 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
2,9 tum.
Vikt (engelska):
0,15 pund
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre Vikt (engelska)
10202541 1,69 tum. 2,9 tum. 0,15 pund
1 options
Produktkod. 10202541 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F183070005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    559.00 SEK
    401.93 SEK / Paket med 1
    Save 157.07 SEK
    28% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar och stabiliserar dyrt glas. Rund Bly Ring Kolv Vikter med Vikem™ Vinylbeläggning minskar flytande, brott och kemikaliespill.
  • Stabilisera glasvaror nedsänkta i vattenbad; minskar flytning, brott och kemikaliespill
  • Klart röd Vikem vinylbeläggning
  • Kemikaliebeständig
  • Kommer inte att repa flaskor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Rött
Håller Kolvar (125 till 500 ml)
Material Vinylbelagt bly
Positioner 1
Form Ringa
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Erlenmeyer-stil rakhalsade kolvar
Längd (metrisk) 76 mm
Diameter (engelska) Inre 1,69 tum.
Diameter (engelska) Yttre 2,9 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 7.6 cm
Vikt (engelska) 0,15 pund
Vikt (metrisk) 237 g
Produkttyp Vikt för blyring kolv
Diameter (metrisk) Inre 4.3 cm
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 33 mm
Bredd (metrisk) 76 mm