Läs mer
Bel Art™ Rund Bly Ring Kolv Vikter med Vikem™ Vinylbeläggning
Produktkod. p-2380109 Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (engelska) Inre:
1,69 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
2,9 tum.
Vikt (engelska):
0.15 lb.
Produktkod. 10202541
Brand: Bel Art™ F183070005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar och stabiliserar dyrt glas. Rund Bly Ring Kolv Vikter med Vikem™ Vinylbeläggning minskar flytande, brott och kemikaliespill.
  • Stabilisera glasvaror nedsänkta i vattenbad; minskar flytning, brott och kemikaliespill
  • Klart röd Vikem vinylbeläggning
  • Kemikaliebeständig
  • Kommer inte att repa flaskor
Specifikationer
Produkttyp Vikt för blyring kolv
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Rött
Håller Kolvar (125 till 500 ml)
Material Vinylbelagt bly
Positioner 1
Form Ringa
Hyllor Ingen
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Erlenmeyer-stil rakhalsade kolvar
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 76 mm
Höjd (metrisk) 33 mm
Diameter (engelska) Inre 1,69 tum.
Diameter (engelska) Yttre 2,9 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 7.6 cm
Diameter (metrisk) Inre 4.3 cm
Vikt (engelska) 0.15 lb.
Vikt (metrisk) 237 g