Läs mer
Bel-Art™ Skrapor, hård högdensitetspolyeten
Produktkod. 10470591
Change view
Längd (metriskt) handtag:
25 cm
91 cm
183 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metriskt) handtag
10470591 25 cm
10666351 183 cm
10750851 91 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10470591 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F368300000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00 SEK
    817.11 SEK / Paket med 1
    Save 169.89 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Släta, kemikalieresistenta skrapor användbara för att ta bort rester från filter, rengöra behållare, blanda och fördela fasta ämnen i vätskor, sprida pastor över stora ytor
  • Gjuten av HDPE-plast
  • Bladet avsmalnar från 9,5 mm (0,375 tum) ner till en mejselkant
  • Den övre änden sträcker sig in i ett sexkantigt skaft 35 mm (1,375 tum) bred
Specifikationer
Produkttyp Slät skrapa
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Rött
Längd (engelska) Handtag 10 tum
Längd (metriskt) handtag 25 cm
Material HDPE