Läs mer
Bel Art™ Secador™ Standardexsickatorskåp, 4.0 horisontella modeller med två hyllor
Produktkod. 11377184 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blå med genomskinlig dörr
Klar med blå ändar
Klart
Typ av hylla:
Justerbar Perforerad
Ventilerad, justerbar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11377184
Brand: Bel Art™ F420740000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En UV-ljusblockerande, torr miljö
  • Attraktiv design och robust konstruktion Secador linje av exsickatorskåp säkerställer enkel och pålitlig förvaring av fukt och ljuskänsliga produkter.
  • Durastar™ sampolyesterkonstruktion blockerar 99 % av UV-ljuset och motstår fläckar, krackelering och kemiska angrepp.
  • Bärnstensfärgade modeller minskar synligt ljus med över 50 %, vilket gör dem till enastående val för förvaring av ljuskänsliga material som reagenser, analytiska standarder och undersökningsföreningar.
  • Stora dörrar maximerar åtkomsten till det inre utrymmet och har en patenterad tätningsdesign, flikspärrar och säkerhetsöglor för ett hänglås eller manipuleringssäkra tätningar.
  • Perforerade hyllor underlättar cirkulationen av torr luft; Plats för torkmedel under bottenhyllan.
  • Lättöverskådlig hygrometer sitter i dörrfronten.
  • 4.0 horisontell har ett bredare fotavtryck, lägre höjd och neddragbar ugnsdörr.
  • US-patent: 6,834,920; 7,318,630 och D474,626.
  • Secador 1,0: 0,74 cu. fot intern volym, 16,3 L x 13,4 B x 8,4 tum. H
  • Secador 2,0: 1,16 cu. fot intern volym, 16,3 L x 13,4 B x 12,4 tum. H
  • Secador 3,0: 1,55 cu. fot intern volym, 16,3 L x 13,4 B x 16,4 tum. H
  • Secador 4,0: 1,87 cu. fot intern volym, 16,3 L x 13,4 B x 20,4 tum. H
Beställningsinfo
Ersättningshyllor finns tillgängliga: Ersättningshylla för horisontella 4.0-skåp, mfr. nr 420740001 eller ersättningshylla för vertikala 1.0, 2.0, 3.0 eller 4.0 skåp, mfr. nr 420741001. Använd med torkmedelspatroner Fabr. nr 420450250, 420450200, 420480100.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Skåp stil Horisontell
Material Co polyester
Produkttyp Torkskåp
Dörr stil Bottengångjärn och packad
För användning med (applikation) Enkel och pålitlig förvaring av fukt- och ljuskänsliga produkter, blockerar 99 % UV-ljus, används med engångs- eller återanvändbart torkmedel 420450250
Inkluderar Bärhandtag, 2 spärrar och öglor för ett hänglås eller manipuleringssäkra tätningar, luckmonterad hygrometer
Modell 4.0
Antal hyllor 2
Motstånd Kemikalier, fläckar och fina sprickor
Typ av hylla Justerbar Perforerad
Volym (engelska) 1,9 cu. ft.
Bredd (engelska) 20,4 tum
Bredd (engelska) Dörr 8,9 tum
Bredd (metrisk) 51.8 cm
Bredd (metrisk) dörr 41.7 cm
Höjd (engelska) 13,4 tum
Höjd (engelska) Öppning 16,4 tum
Höjd (metrisk) 34.1 cm
Djup (engelska) 16,3 tum
Djup (metriskt) 41.4 cm