Läs mer
Bel Art™ Space-Saver exsickator
Beskrivning
- Stark och spricksäker med extra tunga väggar
- Platt kupol, genomskinlig polykarbonat topp maximerar invändigt spelrum och ger större inre volym
- Stor ribbad knopp för enkel lyft av toppen
- Inkluderar 0,32 cm (0,125 tum) tjock perforerad platta
- Engångs- eller återanvändbart torkmedel kan placeras på eller under perforerad platta
- Neopren O-ring säkerställer tät tätning till 0 °C utan behov av fett
- Vit polypropenbotten stöder glöddeglar på High Heat Minerit HD keramiska exsickatorplattor
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Stark, spricksäker |
| Skåp stil | Toppladdning |
| Material | Polypropen, polykarbonat |
| Produkttyp | Torkskåp |
| Inkluderar | 0,32 cm tjock perforerad platta och neopren O-ring |
| Max. Spelrum ovanför plattan | 12,1 cm |
| Modell | Utrymmesbesparande exsickator |
| Volym (engelska) | 0,09 cu. ft. |
| Höjd (metrisk) | 20.6 cm |
| Diameter (metrisk) Inre | 14,9 cm |
| Visa mer |