Läs mer
Bel Art™ Space-Saver exsickator
Produktkod. p-8341023 Handla allt SP Scienceware Produkter
Volym (engelska):
0,09 cu. ft.
0,20 cu. ft.
0,31 cu. ft.
Max. Spelrum ovanför plattan:
12.1 cm
15.7 cm
19.7 cm
Diameter (metrisk) Inre:
14.9 cm
19.7 cm
24 cm
Produktkod. 11872722
Brand: Bel Art™ F420310000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För torrförvaring och skydd av fuktkänsliga produkter.
  • Stark och spricksäker med extra tunga väggar
  • Platt kupol, genomskinlig polykarbonat topp maximerar invändigt spelrum och ger större inre volym
  • Stor ribbad knopp för enkel lyft av toppen
  • Inkluderar 0,32 cm (0,125 tum) tjock perforerad platta
  • Engångs- eller återanvändbart torkmedel kan placeras på eller under perforerad platta
  • Neopren O-ring säkerställer tät tätning till 0 °C utan behov av fett
  • Vit polypropenbotten stöder glöddeglar på High Heat Minerit HD keramiska exsickatorplattor
Specifikationer
Beskrivning Stark, spricksäker
Skåp stil Toppladdning
Material Polypropen, polykarbonat
Produkttyp Torkskåp
Inkluderar 0,32 cm tjock perforerad platta och neopren O-ring
Max. Spelrum ovanför plattan 15.7 cm
Modell Utrymmesbesparande exsickator
Volym (engelska) 0,20 cu. ft.
Höjd (metrisk) 26 cm
Diameter (metrisk) Inre 19.7 cm
Diameter (metrisk) Yttre 23 cm fläns