Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Ekonomi provskedar
Produktkod. 15530112 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
8 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15530112 5 ml -
15520112 2,5 ml Paket med 10
15540112 8 ml Paket med 10
15510112 1,25 ml Paket med 10
4 options
Produktkod. 15530112
Brand: Bel-Art™ F367400310
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att hämta små, specifik volym av pulver- eller flytande prover
  • Tillverkad av slagkraftig polystyren, FDA-kvalitet och steriliserad med gammastrålning
  • Kommer med platt bottenform för att kunna användas som vägningsbåt
  • Finns i vit färg
  • Finns i individuella förpackningar för engångsbruk
  • Intyg om bearbetning för sterilisering ingår
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Flat Bottom
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Sked
För användning med (applikation) Idealisk för att hämta små, specifika volymprover av pulver eller vätskor, ger hållbarhet och styvhet vid provtagning av packade pulver
Inkluderar Intyg om bearbetning för sterilisering
Material Polystyren