Beskrivning
- Längre handtag ökar avståndet mellan handen och provet för att minska kontamineringspotentian.
- För enstegs steril provtagning av torrt eller slammat material.
- Extra långa handtag håller händerna säkra.
- Skopa med lock, inuti en plastpåse.
- Låsflik tätar provet inuti.
- Provdata kan skrivas på locket för enkel identifiering.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100/Cs. |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Produkttyp | Scoop Sampling System |
| För användning med (applikation) | Designad för steril provtagning i ett steg av torrt eller slammat material |
| Längd (engelska) | 8,68 tum. |
| Visa mer |