Läs mer
Bel-Art™ Avstängningskranar
Produktkod. 10538491
Change view
Typ:
2-vägs avstängningskran
3-vägskran
Pluggborrning:
2 mm
4 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Pluggborrning
10538491 2-vägs avstängningskran 4 mm
10271991 3-vägskran 2 mm
11372224 3-vägskran 4 mm
10018220 2-vägs avstängningskran 2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10538491 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F308910000
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med en löstagbar, läckagesäker plugg gjord av kemikaliebeständig, non-stick PTFE med hullingförsedda tubuleringar som accepterar 0,25 tum. 0,375 tum ID-slang
  • Omedelbar avstängningskontroll
  • Tryckklassificeringen är 240 kPa (35 psi)
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • Trevägsmodell tillåter anslutning av två eller alla tre armar
Specifikationer
Typ 2-vägs avstängningskran
Pluggborrning 4 mm
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Tryck 35 psi
Passar slang-ID 6,4 till 7,9 mm
För användning med (applikation) Slangar
För användning med (utrustning) Slangar
Inkluderar Tandade tubulationer
Pluggmaterial PTFE
Utloppsport Sågtandad
Kontakter Två eller tre armar