Läs mer
Bel-Art™ Raka slangkopplingar, hullingförsedda kopplingar
Produktkod. 11754935
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,375 tum
0,5 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre unitSize
11754935 0,375 tum -
12429580 0,5 tum Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11754935 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H195090000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa raka kopplingar säkerställer en tät, säker anslutning mellan rörlängder med samma innerdiameter (ID).
  • Kemikaliebeständig polypropenplast för användning med ett brett utbud av vätskor eller gaser
  • FDA-klassad för direktkontakt med mat, läkemedel och kosmetika
  • Autoklaveringsbar
Spécification
Beskrivning 41,3 x 11,1 mm (1,625 x 0,4375 tum)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,375 tum
Diameter (metrisk) Inre 9.5 mm
Material Polypropen
För användning med 9.5mm
Form Rak
Inkluderar Rak kontakt
Färg Vitt
Produkttyp Hullingförsedd montering
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.