Läs mer
Bel-Art™ Raka slangkopplingar, hullingförsedda kopplingar
Description
- Kemikaliebeständig polypropenplast för användning med ett brett utbud av vätskor eller gaser
- FDA-klassad för direktkontakt med mat, läkemedel och kosmetika
- Autoklaveringsbar
Spécification
Spécification
| Beskrivning | 41,3 x 11,1 mm (1,625 x 0,4375 tum) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,375 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 9.5 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med | 9.5mm |
| Form | Rak |
| Inkluderar | Rak kontakt |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Hullingförsedd montering |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?