Läs mer
Bel-Art™ Super Polyfoil™ Flask Wrap
Produktkod. 11779445 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Längd (metrisk):
102 mm
130 mm
203 mm
Bredd (metrisk):
102 mm
130 mm
203 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
11779445 130 mm 130 mm -
12329558 130 mm 130 mm Paket med 100
12319558 102 mm 102 mm -
12339558 203 mm 203 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11779445 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F132000066
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provides a chemically inert barrier to cover vessels for autoclaving, incubating or storage. Bel Art™ Super Polyfoil™ Flask Wrap folds easily and flattens without kinking.
  • Hermoplastic layer is laminated to 1 mL thick foil
  • Folds easily; flattens without kinking
  • Resistant to punctures, tears and corrosion
  • Polyester film blocks pinholes and resists organic solvents and caustic agents
  • Complies with FDA regulations governing direct food contact applications
  • Comes in a pack of 100
Specifikationer
Användningsområden Clinical, research and industrial uses
Längd (engelska) 5,12 tum
Certifikat och efterlevnad FDA
Produkttyp Folie
Bredd (metrisk) 130 mm
Längd (metrisk) 130 mm
Material Aluminum, Polyester
Tjocklek 1 mil