Läs mer
Bel-Art™ Super Polyfoil™ Flask Wrap
Produktkod. 12319558
Change view
Längd (metrisk):
102 mm
130 mm
203 mm
Bredd (metrisk):
102 mm
130 mm
203 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
12319558 102 mm 102 mm -
12329558 130 mm 130 mm Paket med 100
11779445 130 mm 130 mm -
12339558 203 mm 203 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12319558 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F132000044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00 SEK
    370.37 SEK / Paket med 100
    Save 98.63 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en kemiskt inert barriär för att täcka kärl för autoklavering, inkubation eller förvaring. Bel Art™ Super Polyfoil™ Flask Wrap viks lätt och plattas till utan att böjas.
  • Hermoplastskiktet är laminerat till 1 ml tjock folie
  • Viker sig lätt; blir platt utan att böja sig
  • Motståndskraftig mot punkteringar, revor och korrosion
  • Polyesterfilm blockerar nålhål och motstår organiska lösningsmedel och kaustika ämnen
  • Följer FDA:s regler för direktkontakt med livsmedel
  • Kommer i ett paket med 100
Specifikationer
Användningsområden Kliniska, forsknings- och industriella användningsområden
Längd (engelska) 4 tum
Certifikat och efterlevnad FDA
Produkttyp Folie
Bredd (metrisk) 102 mm
Längd (metrisk) 102 mm
Material Aluminium, polyester
Tjocklek 1 miljon