Läs mer
Bel-Art™ Super Polyfoil™ Flask Wrap
Produktkod. 12339558 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Längd (metrisk):
102 mm
130 mm
203 mm
Bredd (metrisk):
102 mm
130 mm
203 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
12339558 203 mm 203 mm -
12329558 130 mm 130 mm Paket med 100
11779445 130 mm 130 mm -
12319558 102 mm 102 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12339558 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F132000088
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provides a chemically inert barrier to cover vessels for autoclaving, incubating or storage. Bel Art™ Super Polyfoil™ Flask Wrap folds easily and flattens without kinking.
  • Hermoplastic layer is laminated to 1 mL thick foil
  • Folds easily; flattens without kinking
  • Resistant to punctures, tears and corrosion
  • Polyester film blocks pinholes and resists organic solvents and caustic agents
  • Complies with FDA regulations governing direct food contact applications
  • Comes in a pack of 100
Specifikationer
Användningsområden Clinical, research and industrial uses
Längd (engelska) 8 tum
Certifikat och efterlevnad FDA
Produkttyp Folie
Bredd (metrisk) 203 mm
Längd (metrisk) 203 mm
Material Aluminum, Polyester
Tjocklek 1 mil