Läs mer
Bel-Art™ Tejp för skyddande märkningstejpsystem
Produktkod. p-4908268 Handla allt SP Scienceware Produkter
Bredd (engelska):
1 tum
1,5 tum
2 tum
Kvantitet:
2/Pk.
3/Pk.
Produktkod. 13435256
Brand: Bel-Art™ F134910100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tejp att använda med Bel-Art™ Skyddande märkningstejpsystem (kat.nr 1186750)
  • Genomskinlig tejp skyddar etiketter från frysen, autoklaven, syror, alkalier och organiska lösningsmedel.
  • Testresultat visar att tejpen förblir säkert fäst utan missfärgning efter att ha autoklaverats i 40 minuter vid °125 C (°258 F), såväl som efter en vecka i flytande kväve vid -196 C (-°321 °F).
  • Alla tejpstorlekar är 1 mil (0,001 tum) tjock med 1 mil (0,001 tum) av akryllim.
  • Klar, polypropen tejp har hög motståndskraft mot kemikalier och fukt; ger stor mångsidighet för tung labbanvändning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Akryl
Färg Klart
Visa Sändning
Avsluta Halvblank
Formatera Tejpa
Material Polypropen
Utskrivbara sidor Topp
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Skyddande labbetiketttejp
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kraftig labbanvändning
Kvantitet 3/Pk.
Storlek 1 tum
Tjocklek (engelska) 1 mil
Mått (LxB) 32.9 m x 25 mm
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 32.9 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25 mm