Läs mer
Bel-Art™ Långt skaft provtagningsskedar
Produktkod. 11706864 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,25 ml
1.25, 2.46, 4.93, 14.70 mL
14.79 mL
2.46 mL
4.93 mL
Mått (L x B):
16,9 cm (17,78 cm)
17,8 x 2 cm (7 x 0,81 tum)
7 x 1 tum. (17,78 x 2,5 cm)
7 x 1,2 tum. (17,78 x 3 cm)
7 x 1,56 tum. (17,78 x 4 cm)
Produktkod. 11706864
Brand: Bel-Art™ F367250000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att samla in små mängder provmaterial, speciellt i svåråtkomliga behållare.
  • Långt handtag når in i burkar, flaskor och andra trånga utrymmen
  • Minimerar risken för personlig kontakt med provmaterial
  • FDA-kvalitet polypropenplast, säker för användning i livsmedel, läkemedel och kosmetika
Specifikationer
Kvantitet 12/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 1 tsp.
Kapacitet (metrisk) 4.93 mL
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Sked
För användning med (applikation) Designad för att samla små mängder provmaterial från burkar och flaskor, minimera risken för personlig kontakt med provmaterial
Längd (engelska) 7 tum
Bredd (engelska) 1,1875 tum.
Bredd (metrisk) 3 cm
Mått (L x B) 7 x 1,2 tum. (17,78 x 3 cm)
Längd (engelska) Handtag 16,9 cm
Längd (metriskt) handtag 18 cm
Material Polypropen (FDA-kvalitet)
Typ av handtag Lång
Längd (metrisk) 17.78 cm